Drukuj
Acetonitryl ≥99.7%, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek metyluNitryl kwasu octowego
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83657.320EA 731 PLN
83657.320
Acetonitryl ≥99.7%, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation