Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Bromo-4-hydroksybenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017348
Numer CAS: 2973-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g B24729.14
5 g B24729.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 125-128°
Formula weight 201.02
CAS No. 2973-78-6
Czystość 97+%
Molecular formula C7H5BrO2
Beilstein reference 2205318
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość