Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD08059506
Numer CAS: 477535-41-4
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H26544.03
5 g H26544.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 269.01
CAS No. 886498-07-3
Czystość 97%
Refractive index 1.4990
Molecular formula C8H4BrF3O2
MDL No. MFCD04116040
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość