Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
Formuła: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Temp. Wrzenia: 217…218 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,835 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD03094393
Numer CAS: 351003-46-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g SAFA558613-1G
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość