Drukuj
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A19925.03EA 168 PLN
A19925.03 A19925.06
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₉H₉BrO₃
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173904
Numer CAS: 3111-37-3