Drukuj
diwodorofosforan sodu, bezwodny ≥98.0%, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0571-2.5KGEA 2680 PLN
0571-2.5KG 0571-100KG 0571-500G
diwodorofosforan sodu, bezwodny ≥98.0%, Reagent Grade
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy Metals (as Pb) 0.001%
Insolubles = 0.03%
Moisture (KF) = 0.3%
pH (1%, Water) @25°C 4.4 - 4.7
Purity >= 98%