Drukuj
Ultradźwiękowy system przesiewania
Dostawca: VWR by Haver & Boecker
510-1276EA 17740 PLN
510-1276 510-1281 510-1275 510-1279 510-1280 510-1282 510-1274 510-1277
Ultradźwiękowy system przesiewania
Wytrząsarki Przesiewacze laboratoryjne
Za pomocą zmiany częstotliwości ultradźwięków możemy przesiewać proszki oddzielając ziarno <300 mikronów. Instalacja co najmniej jednego sita HAVER Test z systemem zmiany częstotliwości umożliwia przeprowadzenie tego rodzaju analiz.
Ultradźwiękowy system przesiewania składa się z pierścienia zaciskowego połączonego z generatorem ultradźwięków. Generator przetawarza energię elektryczną w energię o wysokiej częstotliwość drgań, która jest przekształcana w energię mechaniczną na pierścień zaciskowy. Wysokie ultradźwięki wywołują drgania dzięki czemu możliwe jest przesiewanie.
Oscylacje sita zmniejszają tarcie próbki dzięki czemu szybciej zakończymy przesiewanie. W niektórych, trudnych przypadkach jedynie dzięki oscylacjom jest możliwe przesianie próbki.