Drukuj
Statyw na probówki, obracanie, Rota-Rack
Dostawca: VWR, part of Avantor
211-0378EA 701 PLN
211-0378 211-0379 VWRU89031-458
Statyw na probówki, obracanie, Rota-Rack
Statywy do probówek Tube Racks
PP.
  • Bardzo dobra odporność termiczna, możliwość autoklawowania
  • Typ A: Z każdej strony dla 2 probówek 50 ml, 8 probówek 15 ml, 6 probówek 20 mm i 10 mm o średnicy 10-13 mm
  • Typ B: Z każdej strony dla 6 probówek 15 ml, 9 mikroprobówek 1,5/2,0 ml, 12 mikroprobówek 0,5/0,6 ml oraz 32 probówek PCR 0,2 ml lub czterech stripów po osiem probówek PCR
Składa się z czterech niezależnych obracanych modułów, w odcieniach fioletu, niebieskim, zielonym i żółtym, do równoczesnego umieszczania probówek o różnych rozmiarach.