Drukuj
VWR® SP100 Automatyczna pipeta słomkowa, o stałej objętości
Dostawca: VWR
VWR® SP100
710-1021EA 1580 PLN
710-1021
VWR® SP100 Automatyczna pipeta słomkowa, o stałej objętości
Pipety Pipety słomkowe
Pipeta wyporowa z dwoma wstępnie skalibrowanymi stopniami umożliwia kolejne pipetowanie 1 i 0,1 ml tej samej cieczy. Idealna alternatywa dla szklanych pipet miarowych przy wykonywaniu seryjnych rozcieńczeń w stosunku 1:10 w bakteriologii.
  • Bezproblemowa aktywacja, doskonała ergonomia, łatwa konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja
  • Dwie wstępnie skalibrowane, stałe objętości — nie wymaga ustawiania
  • Obie objętości skalibrowane niezależnie
  • Wymienny filtr ochronny dyszy PE
  • System Justip™ do regulacji wysokości wyrzutnika końcówek
  • Autoklawowalne
Uwaga: *Produkt(y) poniżej są poza zakresem Dyrektywy UE 2019/904