Drukuj
Aceton ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Keton dimetylowyPropanon
20065.950EA 0 PLN
20065.950 20065.464 20065.362 20065.470 20065.293 20065.327 20065.930 20065.555
Aceton ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 56,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95,4 °C
Gęstość: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2
Jednostka: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Klasyfikacja Merck : 13,00067
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Related substances Passes test
Boiling point 56 - 56.7 °C
Density (20/4) 0.79 - 0.793
Evaporation residue Max. 20 ppm
Assay Min. 99.5 %
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 2 ppm
Water Max. 0.3 %