Drukuj
Acetyloaceton ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
20092.230EA 324 PLN
20092.230
Acetyloaceton ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Acetyloaceton
Formuła: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 140,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008787
Numer CAS: 123-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-634-0
Jednostka: 2310
ADR: 3 (6.1),III
Klasyfikacja Merck : 13,00083
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/18/721518.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm