Octan butylu ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester butylowy kwasu octowego
A19412.APEA
212
PLN
A19412.AP
A19412.0F
Octan butylu ≥99%
Octan butylu
Formuła:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ MW: 116,16 g/mol Temp. Wrzenia: 124…126 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 0,881 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009445 Numer CAS: 123-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-658-1 Jednostka: 1123 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,01534 |