Drukuj
Octan etylu ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
23879.466EA 1220 PLN
23879.466 23879.295 23879.364 23879.557
Octan etylu ≥99%, TECHNICAL
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test