Drukuj
Octan etylu, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
23881.293EA 313 PLN
23881.293
Octan etylu, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4
Jednostka: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Acidity Max. 0.0050 %
Colour value Max. 10 APHA
Assay Min. 99.8 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water (K.F.) Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60.0 APHA
Ethanol Max. 0.1 %
Methanol Max. 0.1 %
Methyl acetate Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm