Octan etylu, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester etylowy kwasu octowego
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83681.290EA
862
PLN
83681.290
83681.269
83681.230
Octan etylu, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Octan etylu
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88,11 g/mol Temp. Wrzenia: 77,1 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –83 °C Gęstość: 0,902 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009171 Numer CAS: 141-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-500-4 Jednostka: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Klasyfikacja Merck : 13,03792 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0050 % |