Drukuj
Kwas octowy lodowaty 99.8-100.0%, ARISTAR® do analizy sladowej
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
450013YEA 340 PLN
450013Y
Kwas octowy lodowaty 99.8-100.0%, ARISTAR® do analizy sladowej
Kwas octowy lodowaty
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38,5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.8 - 100.0 %
Colour Max. 10 APHA
Acetaldehyde Max. 2 ppm
Acetone Max. 1 ppm
Acetic anhydride Max. 100 ppm
Freezing point Min. 16.3 °C
Cl (Chloride) Max. 0.1 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.010 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.005 ppm
As (Arsenic) Max. 0.003 ppm
Au (Gold) Max. 0.020 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.005 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.010 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.050 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.200 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.003 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.010 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.003 ppm
Fe (Iron) Max. 0.050 ppm
Ga (Gallium) Max. 0.010 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.020 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.002 ppm
In (Indium) Max. 0.010 ppm
K (Potassium) Max. 0.050 ppm
Li (Lithium) Max. 0.010 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.010 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.200 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Pt (Platinum) Max. 0.050 ppm
Sn (Tin) Max. 0.050 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.050 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.050 ppm
V (Vanadium) Max. 0.010 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.050 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.050 ppm
Substances reducing K2Cr2O7 Passes test
Substances reducing KMnO4 Passes test
Dilution test Passes test
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Wspieramy Cię w zakresie produkcji i półprodukcji (scale-up)
Zapytaj o duże opakowania i ilości hurtowe, które nie są wykazane na tej stronie, skorzystaj z formularza zapytania indywidualnego
Poznaj nasze usługi
Pakiety specjalne i rozwiązania indywidualne
Dowiedz się więcej