Drukuj
Kwas octowy lodowaty ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR®, do oznaczania punktu zamarzania
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20105.292EA 241 PLN
20105.292
Kwas octowy lodowaty ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR®, do oznaczania punktu zamarzania
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38,5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.9 %
Substances reducing dichromate Passes test ACS
Colouration Max. 10 APHA
Solidification point 16.3 - 16.5 °C
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Water Max. 0.15 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.08 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.3 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.1 ppm