Drukuj
Octan amonu ≥98.0% do analizy gleb
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
21199.361EA 2510 PLN
21199.361
Octan amonu ≥98.0% do analizy gleb
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.4
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm