1,2-Dichloroetan ≥99% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorek etylenu
, Dichlorek etylenu
22918.M1EA
2120
PLN
22918.M1
22918.K2
22918.K7
1,2-Dichloroetan ≥99% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
1,2-Dichloroetan
Purity: 99% min
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formuła:
ClH₂CCH₂Cl MW: 98,96 g/mol Temp. Wrzenia: 83 °C Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 1,256 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000963 Numer CAS: 107-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1 Jednostka: 1184 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,03831 |