Dichlorometan, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek metylenu
, Chlorek metylenu
Stabilizacja:
w 2-metylo-2-butenie 20 ppm
25630.290EA
672
PLN
25630.290
Dichlorometan, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dichlorometan
Formuła:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000881 Numer CAS: 75-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9 Jednostka: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Klasyfikacja Merck : 12,06140 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colourless liquid |
Acidity | Max. 0.0010 % |
Colour value | Max. 10 APHA |
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.8 % |
Water (K.F.) | Max. 0.0050 % |
Chloromethane | Max. 0.0100 % |
Carbon tetrachloride | Max. 0.0100 % |
Substances discoloured by H2SO4 | Max. 60 APHA |
Free chlorine | Max. 0.00003 % |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.3 ppm |