Drukuj
Dichlorometan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenuChlorek metylenu
Stabilizacja: w etanolu 0,1 %
25631.327EA 488 PLN
25631.327 25631.555 25631.293 25631.362 25631.950 25631.464
Dichlorometan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %