Eter dietylowy ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Etoksyetan
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 4-7 ppm
23809.328EA
441
PLN
23809.328
23809.294
23809.363
PRLS23809.550
23809.465
Eter dietylowy ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Eter dietylowy
Formuła:
(CH₃CH₂)₂O MW: 74,12 g/mol Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –123 °C Gęstość: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011646 Numer CAS: 60-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2 Jednostka: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Klasyfikacja Merck : 12,03852 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Assay (Ionol/BHT) | 4 - 10 ppm |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.2 % |