Drukuj
Eter dietylowy ≥99.5% stabilised, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksyetan
Stabilizacja: w etanolu < 1%
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83659.320EA 466 PLN
83659.320
Eter dietylowy ≥99.5% stabilised, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.50 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.0200 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation