Drukuj
Wyszukano: dekan-1-ol
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: dekan-1-ol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Producent: Thermo Scientific
Opis: dekan-1-ol 98+%
Producent: Thermo Scientific
Opis: dekan-1-ol ≥98%
Producent: Merck
Opis: dekan-1-ol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Numer katalogowy: (442539.)
Producent: Merck
Opis: dekan-1-ol analytical standard, Supelco®
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Merck
Opis: dekan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Numer katalogowy: (PROOCHE172)
Producent: LGC Standards PROMOCHEM
Opis: dekan-1-ol
j.m.: 1 * 2 mL
Numer katalogowy: (SIAL239763-50G)
Producent: Merck
Opis: dekan-1-ol, Sigma-Aldrich®
j.m.: 1 * 50 g
Producent: Merck
Opis: dekan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom