Drukuj
pentan-1-ol ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
20791.292EA 312 PLN
20791.292
pentan-1-ol ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
pentan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 137,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002977
Numer CAS: 71-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-752-1
Jednostka: 1105
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07257
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/15/731515.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 137 - 139 °C
Density (20/4) 0.813 - 0.817
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm