Drukuj
2-Propanol ≥99% for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol izopropylowyIzopropanol
0918-20LEA 3210 PLN
0918-20L 0918-1L 0918-500ML 0918-4L
2-Propanol ≥99% for biotechnology
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/39/7455139.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Colour (APHA) ≤10
Density 0.782 - 0.788 g/ml
Moisture (KF) ≤0.2%
Purity ≥99%