Drukuj
2-Propanol, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol izopropylowyIzopropanol
20838.294EA 131 PLN
20838.294
2-Propanol, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Colour value Max. 10 APHA
Assay Min. 99.8 %
Aldehydes Max. 0.0002 %
Formaldehyde Max. 0.0002 %
Ketones (as C3H6O) Max. 0.0050 %
Methanol Max. 0.1 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water (K.F.) Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60.0 APHA
Acidity Max. 0.0020 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm