Drukuj
Filtry membranowe do monitoringu powietrza, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
513-0118EA 2500 PLN
513-0118
Filtry membranowe do monitoringu powietrza, Whatman™
Filtry Filtry membranowe
Wysokiej czystości, cienka membrana PTFE w kolejno ponumerowanych, odpornych chemicznie pierścieniach podtrzymujących wykonanych z PP, do monitoringu powietrza otoczenia PM 2.5. Membrany PM 2.5 mają niską masę tary dla dokładnych oznaczeń grawimetrycznych. Termicznie stabilna konstrukcja eliminuje zwijanie się i utrzymuje membranę płasko, i sprawia, że filtr jest przyjazny przy obsłudze robotów.
  • Polypropylene support rings for robotic air sampling
  • Thermally stable design eliminates curling, keeps the membrane flat, and makes the filter robot-friendly
  • Sequentially numbered filters
  • Low tare mass for accurate gravimetric determinations
Produkowany w sterylnych warunkach. Te odporne chemicznie filtry, z niskim podkładem chemicznym, pozwalają na wrażliwe, niezakłócone oznaczenia. Wolne od klejów i spoiwa.
Continuous air monitoring methods require a chemically resistant air sampling filter material that can withstand environmental pollution potentially containing a variety of contaminants and can still deliver accurate results.
PM2.5 PTFE membrane filters from Cytiva business also feature a thermally stable design, making them ideal for ambient air monitoring. These membranes come in a polypropylene support designed for use in robotic air sampling of ambient air pollution.
Alkalinity Max.: 25 µeq/g of filter - Test method: section 2.12 EPA/600/R-94/038b
Particle retention (0,3 mu m) Min.: 99,7% - Test method: ASTM D 2986-95a
Support ring width: 3,68 mm ±0,00 to 0,51 - Test method: template
Total support ring thickness: 0,38 mm ±0,04
Certyfikaty: These air sampling filters conform to the PTFE Filters for EPA PM2.5 Reference Method, under the requirements of 40 CFR Part 50, Appendix L.