Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Butelki laboratoryjne, okrągłe, z nakrętką GL 45
Dostawca: Brand
Szkło borokrzemowe 3.3 z nakrętką PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Okrągłe, z podziałką, gwint DIN GL 45 , pierścień wlewowy i niebieskie nakrętki PP
*Ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią dla ulepszonego przelewania; nie jest potrzebny dodatkowy pierścień wlewowy
Certyfikaty: ISO 4796
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pojemność Gwint Ø zewn. Wysokość Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10000 ml GL 45 234 mm 410 mm 1 BRND122574
1000 ml GL 45 101 mm 225 mm 10 BRND122562
100 ml GL 45 56 mm 100 mm 10 BRND122538
20000 ml GL 45 300 mm 505 mm 1 BRND122578
2000 ml GL 45 136 mm 262 mm 10 BRND122564
25* ml GL 25 36 mm 70 mm 10 BRND122520
250 ml GL 45 70 mm 138 mm 10 BRND122548
5000 ml GL 45 186 mm 335 mm 1 BRND122570
500 ml GL 45 86 mm 176 mm 10 BRND122554
50 ml GL 32 46 mm 87 mm 10 BRND122528
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Spare Parts
Opis Gwint Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Pouring rings GL 32 10 BRND122662
Pouring rings GL 45 10 BRND122664
Screw caps GL 25 10 BRND122620
Screw caps GL 32 10 BRND122628
Screw caps GL 45 10 BRND122638
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość