Drukuj
Metanol, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8% do syntezy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
20856.296EA 283 PLN
20856.296
Metanol, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.8% do syntezy
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Colour value Max. 10 APHA
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity (as HCOOH) Max. 0.0010 %
Alkalinity (as NH3) Max. 0.00010 %
Acetone + aldehydes (as CH3COCH3) Max. 0.0010 %
Formaldehyde Max. 0.0001 %
Residue on evaporation 0.0010 %
Reducing substances Max. 0.0002 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Substances discoloured by H2SO4 Max. 20 APHA
Ethanol Max. 0.100 %
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.5 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm