Drukuj
Metanol, bezwodny (max. 0,0020% H2O) ≥99.9%
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83679.260EA 249 PLN
83679.260 83679.230 83679.290
Metanol, bezwodny (max. 0,0020% H2O) ≥99.9%
Metanol
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.00050 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water (K.F.) Max. 0.0020 %