Drukuj
gliceryna ≥99% for biotechnology
0854-4LEA 1780 PLN
0854-4L 0854-19L 0854-EPI-207L
gliceryna ≥99% for biotechnology
gliceryna
Used as a fixative in bacterial preservation media.
Formuła: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18,6 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 177 °C (otwarty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004722
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5
Klasyfikacja Merck : 13,04497
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic <0.0003%
Chloride ≤0.001%
DNase none detected
Heavy metals (as Pb) <0.0005 %
Protease none detected
Purity (anhydrous) >99%
Residue on ignition <0.01%
RNase none detected
Specific Gravity Measurement 1.2615 – 1.2635
Sulphate <0.001%
Water (KF) <1%