Drukuj
gliceryna ≥99.0%, Proteomics Grade
M152-1LEA 492 PLN
M152-1L
gliceryna ≥99.0%, Proteomics Grade
gliceryna
Formuła: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 182 °C
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 177 °C (otwarty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004722
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5
Klasyfikacja Merck : 13,04497
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Arsenic <0.0003%
Chloride 0.001%
DNase None
Heavy metals (as Pb) <0.0005%
Protease None
Purity (Anhydrous) 99.0%
Residue on ignition 0.01%
RNase None
Specific Gravity Measurement 1.2615 − 1.2635
Sulfate 0.001%
Water (KF) 1.0%