Drukuj
n-Heptan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8110.9200EA 31390 PLN
8110.9200 8110.2500 8110.5000JC 8110.1000 8110.9025
n-Heptan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Heptane
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90,6 °C
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99.0 %
Boiling Range 97.5 - 99.0 °C
Color (APHA) max. 10
Recorded Boiling Point 98.4 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Total Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1