Drukuj
n-Heptan ≥99.0% (by GC, corrected for water content) dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Niebezpieczeństwo
9177-68EA 1510 PLN
9177-97 9177-99 9177-33 9177-98 9177-68 9177-03 9177.2500 9177-H1
n-Heptan ≥99.0% (by GC, corrected for water content) dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
n-Heptane
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90,6 °C
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤197
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.2 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %