Drukuj
n-Heptan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Niebezpieczeństwo
VWRC24551.550EA 22420 PLN
VWRC24551.550 24551.290 24551.368 24551.324 24551.461
n-Heptan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
n-Heptane
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,2 g/mol
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90,6 °C
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 98 - 99 °C
Bromine value Max. 0.5
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.681 - 0.685
Substances coloured by H2SO4 Max. 90 APHA
Aromatics (V/V) Max. 0.1 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm