Drukuj
n-Heksan ≥95%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
24611.468EA 1470 PLN
24611.468 24611.550 24611.366 24611.297
n-Heksan ≥95%, TECHNICAL
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –94,3 °C
Gęstość: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95 %
Boiling point 68 - 70 °C
Benzene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm