Drukuj
n-Oktan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06910.1000EA 1010 PLN
8.06910.0025 8.06910.1000 8.06910.0100 8.06910.9999 8.06910.0250 8.06910.9040 8.06910.9030 8.06910.9020
n-Oktan do syntezy, Sigma-Aldrich®
n-Oktan
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009556
Numer CAS: 111-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-892-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06847
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 125 - 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Explosion Limit 0.8 - 6.5 %(V)
Density 0.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 210 °C