Drukuj
DL-α-Tokoferol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT3251-100GEA 949 PLN
SIALT3251-100G SIALT3251-500G SIALT3251-5G
DL-α-Tokoferol, Sigma-Aldrich®
DL-α-Tokoferol
Formuła: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
Numer MDL: MFCD00072051
Numer CAS: 10191-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-466-0