Drukuj
n-Oktan ≥95%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26024.292EA 406 PLN
26024.292
n-Oktan ≥95%, TECHNICAL
n-Oktan
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009556
Numer CAS: 111-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-892-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06847
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95 %