Drukuj
Fiolki Total Microliter
VWRI548-1853EA 9170 PLN
VWRI548-1853
Fiolki Total Microliter
Fiolki Total Microliter cechuje zwężany wewnętrzny wzór dla maksymalnego odzysku próbki bez potrzeby użycia dodatkowej wkładki Zapewniają maksymalny odzysk dla analiz GC oraz HPLC/UHPLC z pozostałą objętością na poziomie <1 µl.
  • Stosowane jako vialki do zatężania, ponieważ stałe dno szklane zapewnia doskonałą wymianę ciepła i stabilność.
  • Kompatybilność z autosamplerami ze względu na płaskie dno szklane oraz standardową konstrukcję vialki.
  • Zmienna pojemność od 1,4 ml (maks. możliwa objętość) do 25 µl (min. zalecana objętość robocza).
  • Szkło hydrolityczne klasy 1