Chcesz zalogować się jeszcze raz?
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonyms: Pentane
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 35-36 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: -130 °C
Gęstość: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: -40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-692-4
Jednostka: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95 %
Boiling point 35 - 37 °C
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Aluminium bottle 5 l 26192.361
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 4 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
Glass bottle 1 l 26192.292
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 6 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
Metal drum 200 l 26192.554
Metal drum 25 l 26192.463
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość