Chcesz zalogować się jeszcze raz?
n-Pentan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentane
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…36 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –130 °C
Gęstość: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-692-4
Jednostka: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Klasyfikacja Merck : 13,07193
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.00 %
Water Max. 0.0100 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine) (254 nm) Max. 0.001 ppm
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.001 ppm
Transmittance (200 nm) Min. 10.0 %
Transmittance (210 nm) Min. 40.00 %
Transmittance (215 nm) Min. 70.00 %
Transmittance (222 nm) Min. 90.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 98.0 %
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 2,5 l 83632.320
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość