Drukuj
n-Pentan, Sigma-Aldrich®
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL236705-100MLEA 358 PLN
SIAL236705-100ML SIAL236705-1L SIAL236705-2L
n-Pentan, Sigma-Aldrich®
n-Pentane
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…36 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –130 °C
Gęstość: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-692-4
Jednostka: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Klasyfikacja Merck : 13,07193
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg