n-Tetrakozan ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
42462.06EA
199
PLN
42462.06
42462.22
42462.14
n-Tetrakozan ≥99%
n-Tetrakozan
Purity: 99%
CAS No.: 646-31-1
Molecular Formula: CH3(CH2)22CH3
Formula Weight: 338.66
Flash Point:
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 391°
MDL No.: MFCD00009352
Formuła:
H₃C(CH₂)₂₂CH₃ MW: 338,66 g/mol Temp. Wrzenia: 391 °C Temp. topnienia: 49…52 °C Gęstość: 0,7787 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009352 Numer CAS: 646-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-474-5 |