n-tridekan ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18220.22EA
812
PLN
A18220.22
A18220.36
A18220.14
n-tridekan ≥98%
n-tridekan
Purity: 98+%
CAS No.: 629-50-5
Molecular Formula: C13H28
Formula Weight: 184.37
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -5°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1733089
MDL No.: MFCD00008979
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ MW: 184,37 g/mol Temp. Wrzenia: 235 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 0,755 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008979 Numer CAS: 629-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-093-4 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |