Drukuj
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane do syntezy
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02622.0250EA 777 PLN
8.02622.0250 8.02622.9999
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane do syntezy
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
Formuła: C₄H₈BrCl
MW: 171,46 g/mol
Temp. Wrzenia: 157…159 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,4839 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000955
Numer CAS: 6974-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 230-224-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 171.46 g/mol
Boiling Point 157 - 159 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4845 (20 °C, 589 nm)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)