Drukuj
2-Etyloheksanal 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO410090010EA 1130 PLN
ACRO410090010 ACRO410092500
2-Etyloheksanal 96%
2-Etyloheksanal
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0,8195 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006987
Numer CAS: 123-05-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-596-5
Jednostka: 1191
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20/20°C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g