Drukuj
izooktan 99+% ACS
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
31787.APEA 317 PLN
31787.AP 31787.K2 31787.M1
izooktan 99+% ACS
izooktan
Purity: 99+%
CAS No.: 540-84-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.692
Refractive Index: 1.3910
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -107°
Boiling Point: 98-99°
Solubility: Soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform, ether, CS2, CCl4, and DMF
Beilstein Reference: 1696876
Merck Reference: 14,5193
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00008943
Solvent, thinner, in determination of fuel octane numbers
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…99 °C
Temp. topnienia: –107 °C
Gęstość: 0,692
Temp. Zapłonu: –7 °C (19 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008943
Numer CAS: 540-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05212
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg