Drukuj
izooktan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8715.1000EA 719 PLN
8715.1000 8715.2500
izooktan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
izooktan
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –107 °C
Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008943
Numer CAS: 540-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1
Jednostka: 1262
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05212
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.0
at 220 nm max. 0.20
at 230 nm max. 0.10
at 240 nm max. 0.04
at 250 - 400nm max. 0.01